03-32-1501
Z-Phe-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, Hydrochloride
Substrate for fluorogenic assay of plasma and glandular kallikreins.
別名:
Z-Phe-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, Hydrochloride
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white to off-white
溶解性
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl].N([C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C33H36N6O6.Cl/c1-21-17-29(40)45-28-19-24(14-15-25(21)28)37-30(41)26(13-8-16-36-32(34)35)38-31(42)27(18-22-9-4-2-5-10-22)39-33(43)44-20-23-11-6-3-7-12-23;/h2-7,9-12,14-15,17,19,26-27H,8,13,16,18,20H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36);/t26-,27
InChI Key
QNRBQTLUAIXWTG-WMXJXTQLSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Substrate for fluorogenic assay of plasma and glandular kallikreins
警告
シーケンス
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
03-32-1501-1GM:
03-32-1501-0MG:
03-32-1501-MG:
03-32-1501-25MG:
試験成績書(COA)