アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: soluble
蛍光検出
λex ~380 nm
λem ~460 nm
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@@H](C(CC)C)C(=O)NC(Cc3ccc(cc3)O)C(=O)Nc1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C29H33N3O8/c1-4-16(2)27(32-24(34)11-12-25(35)36)29(39)31-22(14-18-5-8-20(33)9-6-18)28(38)30-19-7-10-21-17(3)13-26(37)40-23(21)15-19/h5-10,13,15-16,22,27,33H,4,11-12,14H2,1-3H3,(H,30,38)(H,31,39)(H,32,34)(H,35,36)/t16?,22?,27-/m0/s1
InChI Key
VSWNAJAOJZXWBM-FTJGSZSVSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Calpain -1 and -2
警告
シーケンス
再構成
その他情報
Woo, K.M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 2088.
Sasaki, T., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 12489.
WGK
WGK 3
Jan Code
208731-25MG:
208731-MG:
試験成績書(COA)