Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
RNB100
Sigma-Aldrich
GenEluteTotal RNA Purification(Total RNA精製)キット
greener alternative
別名:
Total RNA Extraction Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
特徴
DNA free (removal without the use of enzyme)
保管条件
room temperature
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
RT-PCR: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
Sigma's GenElute Total RNA Purification Kit(GenEluteTotal RNA精製キット)を使用すれば、培養動物細胞、組織サンプル、血液、血漿、血清、細菌、酵母、真菌、植物およびウイルス由来の全RNAの迅速な単離と精製方法が得られます。本キットにより、大きなmRNAやリボソームRNAから、マイクロRNA(miRNA)や小さな干渉RNA(siRNA)まで、あらゆるサイズのRNAが精製できます。フェノールやクロロホルムを用いずに、本RNAはタンパク質など他の細胞構成要素から優先的に精製されます。精製されたRNAは最高の完全性を備え、リアルタイムPCR、逆転写PCR、ノーザンブロット法、RNase保護とプライマー伸長、および発現アレイアッセイなど多くの下流アプリケーションで使用できます。
  • siRNAやマイクロRNAなど真の全RNAを分離します
  • 酵素を用いずに、汚染したゲノムDNAを迅速に除去します
  • フェノール抽出もクロロホルム抽出もしません
  • 20分間で高品質のRNAを精製します
  • わずか1つの細胞からRNAを抽出します
  • 様々な検体から単離します
アプリケーション
GenEluteトータルRNA生成キットは、次のサンプルからの全RNA抽出に使用されています。
  • 逆転写ポリメラーゼスパイラル反応(RT-PSR)システムを用いたC型肝炎ウイルスの検出において、全血サンプルから。
  • 多剤抵抗性Escherichia coli臨床分離株の病原性遺伝子およびカルバペネマーゼ遺伝子に対するクルクミンおよびシリマリンの作用を評価するために、TSB培地で一晩培養した細菌株から。
以下の用途に、GenElute Total RNA Purification(Total RNA精製)キットが使用されています:
  • miRNAなど大きなmRNAと小さなRNAの双方に対する定量的、リアルタイムRT-PCR
  • miRNAなど大きなmRNAと小さなRNAの双方に対するRT-PCR
  • 発現プロファイリング
  • RNAおよびmiRNAの次世代シーケンシング(配列決定)
  • 発見のための血漿由来のmiRNA
  • マイクロRNAのクローニングと増幅
  • PCRベースのウイルス検出
  • PCRベースの生菌検出
  • ノーザンブロット法
  • RNase保護
  • プライマー伸長
  • miRNAアレイ
  • RNA-Seq
  • Nanostring(ナノストリング)
  • Fluidigm
  • 液滴/デジタルPCR
  • ラット腎臓組織の全RNAを分離
特徴および利点
  • フェノール-クロロホルム抽出なし - フェノールやクロロホルムなどの有害な化学物質を使用せずに全RNAを分離します
  • 非常に少量のサンプルから全RNAを分離します - 単一の動物細胞からも全RNAが分離および検出されています
  • 低存在量のマイクロRNAをきわめて効率的に分離 - GenEluteのトータルRNA精製キットは、血漿サンプルから低存在量のマイクロRNAをきわめて効率的に回収することが示されています′
  • 多様なRNA種を分離します - 大分子mRNAおよびリボソームRNAからマイクロRNA(miRNA)および低分子干渉RNA(siRNA)まで、あらゆるRNA種を分離できます
  • 高速かつ容易な処理 - 高速スピンカラムフォーマットにより、20分間で10サンプルを処理できます。
  • 広範囲のインプット供与源から全RNAを分離します - 培養動物細胞、小組織サンプル、LCMサンプル、細菌、酵母、真菌、植物、ウイルス、ならびに血液、血漿、血清、唾液、鼻腔スワブ、咽頭スワブなどのさまざまな体液から全RNAが分離されています
  • 担体RNAは不要 - 担体RNAを使用せずにあらゆるサイズのRNAを分離します
  • 複数のキットサイズがあります - このキットには、50プレップと100プレップのサイズがあります
単位の定義
Preps
その他情報
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、DNA抽出におけるフェノールおよびクロロホルムの標準的使用と比較して、事故につながりにくい化学品です。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Rapid and Sensitive Detection of Hepatitis C Virus in Clinical Blood Samples Using Reverse Transcriptase Polymerase Spiral Reaction
Sun W, et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 30(3), 459-468 (2020)
Abdolmajid Ghasemian et al.
Journal of medical microbiology, 68(7), 978-985 (2019-05-29)
Biofilm formation and resistance to last-line antibiotics have restricted chemotherapy options toward infection eradication. Fifty K. oxytoca isolates were collected from patients with antibiotic-associated haemorrhagic colitis (AAHC). Antibiotic susceptibility tests were conducted and phenotypic biofilm formation was assessed using microtitre
Upregulation of miR-21 by ghrelin ameliorates ischemia/reperfusion-induced acute kidney injury by inhibiting inflammation and cell apoptosis.
Zhang W and Shu L
Dna and Cell Biology, 35(8), 417-425 (2016)
Jing-Zhuang Zhao et al.
Journal of virological methods, 265, 84-90 (2019-01-08)
Reverse genetics systems are powerful tools for understanding the virulence mechanisms and gene functions of negative-sense RNA viruses. The reverse genetics systems commonly used for recombinant infectious hematopoietic necrosis virus (IHNV) are based on vaccinia virus infection. To avoid the
Valentina Lagos-Rodríguez et al.
Pain, 161(12), 2786-2797 (2020-07-14)
Glial reactivity in the dorsal horn of the spinal cord is a hallmark in most chronic pain conditions. Neuroinflammation-associated reactive glia, in particular astrocytes, have been shown to exhibit reduced mitochondrial respiratory function. Here, we studied the mitochondrial function at
プロトコル
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ RNA purification spin prep kits.