特徴
to hold 18 x cryovials
fixed angle rotor
non aerosol tight
with adapters and lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654161 (NA)
Eppendorf® 5427705007 (EU)
パラメーター
8,324 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP022639480-1EA | 4061835085682 |
EP022654161-1EA | 4061835085712 |