安全性情報
RAB0712
Sigma-Aldrich
Human MERTK / Tyrosine-protein Kinase Mer ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MERTK(10461)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes human Tyrosine-protein Kinase Mer.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew DeBerge et al.
Circulation research, 121(8), 930-940 (2017-08-31)
Clinical benefits of reperfusion after myocardial infarction are offset by maladaptive innate immune cell function, and therapeutic interventions are lacking. We sought to test the significance of phagocytic clearance by resident and recruited phagocytes after myocardial ischemia reperfusion. In humans
Xuezhou Hou et al.
Cell reports, 28(1), 172-189 (2019-07-04)
Two types of monocytes, Ly6Chi and Ly6Clo, infiltrate the heart in murine experimental autoimmune myocarditis (EAM). We discovered a role for cardiac fibroblasts in facilitating monocyte-to-macrophage differentiation of both Ly6Chi and Ly6Clo cells, allowing these macrophages to perform divergent functions