グレード
FG
Halal
natural
品質水準
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥93%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; herbaceous; waxy
SMILES記法
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
InChI Key
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W398389-1KG:
W398389-100G:
W398389-BULK:
W398389-VAR:
W398389-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)