安全性情報
RAB0610
Sigma-Aldrich
Human APOB / Apolipoprotein B-100 ELISA Kit
別名:
Apo B-100, Apolipoprotein B-100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.5 ng/mL
standard curve range: 2.458-600 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APOB(338)
詳細
The ApoB ELISA kit provides for the Quantitative measurement of ApoB-100 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
The APOB (apolipoprotein B) gene is mapped to human chromosome 2p24.1. Apob protein is an amphipathic protein that exists as α- helices and β-sheets. Apob is present in the major lipoproteins : chylomicrons, low density lipoproteins and very low density lipoprotein.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Apob (apolipoprotein B) functions in the low-density lipoprotein cholesterol segregation. Increased APOB gene expression is observed in non-alcoholic fatty liver disease and contributes to its pathogenesis. Reduced Apob protein is indicated in familial hypobetalipoproteinemia.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Identification of novel APOB mutations by targeted next-generation sequencing for the molecular diagnosis of familial hypobetalipoproteinemia.
Rimbert A, et al.
Atherosclerosis, 250, 52-56 (2016)
Lipoproteomics: using mass spectrometry-based proteomics to explore the assembly, structure, and function of lipoproteins.
Hoofnagle A N and Heinecke J W
Journal of Lipid Research, 50(10), 1967-1975 (2009)
Serum apoB levels independently predict the development of non-alcoholic fatty liver disease: A 7-year prospective study.
Wang J, et al.
Liver International : Official Journal of the International Association For the Study of the Liver, 37(8), 1202-1208 (2017)
Alejandro Escobedo et al.
Nutrients, 13(11) (2021-11-28)
Snack alternatives based on common beans (Phaseolus vulgaris L.) have been developed to promote pulse consumption. The purpose of this study was to evaluate the chemical composition, sensory acceptance and the effect of common bean baked snack (CBBS) consumption on
Forty-three loci associated with plasma lipoprotein size, concentration, and cholesterol content in genome-wide analysis.
Chasman DI, et al.
PLoS Genetics, 5(11), e1000730-e1000730 (2009)