安全性情報
RAB0521
Sigma-Aldrich
Bovine IL2 / Interleukin-2 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
bovine
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.2 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... IL2(280822)
詳細
This ELISA antibody pair detects bovine Interleukin-2.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pratiksha Gulati et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(16), 3981-3993 (2018-05-12)
Purpose: Combination therapy of adoptively transferred redirected T cells and checkpoint inhibitors aims for higher response rates in tumors poorly responsive to immunotherapy like malignant pleural mesothelioma (MPM). Only most recently the issue of an optimally active chimeric antigen receptor
Tatsuo Matsuda et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(21), 5357-5367 (2018-05-04)
Purpose: Current evolution of cancer immunotherapies, such as immune checkpoint blockade, has implicated neoantigens as major targets of anticancer cytotoxic T cells. Adoptive T-cell therapy with neoantigen-specific T-cell receptor (TCR)-engineered T cells would be an attractive therapeutic option for advanced
Francesco Nannini et al.
Scientific reports, 10(1), 19168-19168 (2020-11-07)
Antibody phage display is a powerful platform for discovery of clinically applicable high affinity monoclonal antibodies against a broad range of targets. Libraries generated from immunized animals offer the advantage of in vivo affinity-maturation of V regions prior to library
Liping Qiu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(15), e1703539-e1703539 (2018-03-02)
The activation of tumor-specific effector immune cells is key for successful immunotherapy and vaccination is a powerful strategy to induce such adaptive immune responses. However, the generation of effective anticancer vaccines is challenging. To overcome these challenges, a novel straight-forward
Zhengping Hu et al.
Scientific reports, 8(1), 217-217 (2018-01-11)
The increased PD-L1 induces poorer prognosis in melanoma. The treatment with PD-1/PD-L1 antibodies have a low response rate. The combination immunotherapies are the encouraging drug development strategy to receive maximal therapeutic benefit. In this study, we investigated the enhanced antitumor