安全性情報
RAB0463
Sigma-Aldrich
Human Thrombopoietin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
別名:
TPO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 90 pg/mL
standard curve range: 93.75-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... THPO(7066)
詳細
The Human TPO ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TPO in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human Thrombopoietin
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Exome sequencing reveals a thrombopoietin ligand mutation in a Micronesian family with autosomal recessive aplastic anemia.
Dasouki MJ
Blood, 122, 3440-3440 (2013)
Takei Y
Handbook of Hormones: Comparative Endocrinology for Basic and Clinical Research (2015)
Helena Tizón-Marcos et al.
The American journal of cardiology, 114(7), 1094-1099 (2014-08-19)
Increased myocardial trabeculations define noncompaction cardiomyopathy (NCC). Imaging advancements have led to increasingly common identification of prominent trabeculations with unknown implications. We quantified and determined the impact of trabeculations' burden on cardiac function and stretch in a population of healthy
Nike Müller et al.
PloS one, 9(4), e94282-e94282 (2014-04-15)
Inflammation and metabolism have been shown to be evolutionary linked and increasing evidence exists that pro-inflammatory factors are involved in the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes. Until now, most data suggest that within adipose tissue these factors are
Y-L Zhang et al.
Letters in applied microbiology, 59(6), 580-586 (2014-08-29)
Clostridium sporogenes ATCC 3584 is an obligate anaerobe that has been reported to possess excellent tumour-targeting capacity. Here, we use Cl. sporogenes as a vector to deliver IL-12, a potent antitumour cytokine that bears numerous antitumour properties but that has limited