安全性情報
RAB0105
Sigma-Aldrich
Human Cystatin C ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Cystatin-3, Cystatin-C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 300 pg/mL
standard curve range: 0.313-20 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CST3(1471)
詳細
The Human Cystatin C ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human cystatin C in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human CystatinC
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Cystatin C (CysC) is released by all nucleated cells. Abnormal thyroid function, immunosuppressive therapy and systemic inflammation alter the levels of CysC. Mutation in the gene encoding CysC causes hereditary cystatin C amyloid angiopathy, which is a consequence of amyloid deposits containing the CysC variant in the brain.
Cystatin-C precursor (CST3) is an inhibitor of lysosomal cysteine proteases and several cathepsins like cathepsin S, a lysosomal enzyme. It has been shown that CST3 is a marker of glomerular filtration and diabetic kidney disease. In the presence of pathological conditions, it forms amyloid fibrils in brain arteries. Mutations in the gene encoding CST3 have been shown to be associated with a form of amyloidosis and age-related macular degeneration.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Assessing validity of serum cystatin C for predicting metabolic syndrome.
Asefy Z et.al.
Pakistan journal of biological sciences: PJBS, 17(4), 582-585 (2014)
Critical Care Nephrology, 254-254 (2009)
Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology: Neural Protein Metabolism and Function, 254-254 (2009)
Stroke in Icelandic patients with hereditary amyloid angiopathy is related to a mutation in the cystatin C gene, an inhibitor of cysteine proteases.
Levy E et.al.
The Journal of Experimental Medicine, 169(5), 1771-1778 (1989)
The pentapeptide LQVVR plays a pivotal role in human cystatin C fibrillization.
Tsiolaki PL, Hamodrakas SJ, Iconomidou VA.
Febs Letters, 589(1), 159-164 (2015)