Merck
RAB0332
Sigma-Aldrich
ヒトリポカリン-2 / NGAL ELISAキット
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Lipocalin-2, NGAL, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin 
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LCN2(3934)
詳細
分泌された糖タンパク質であるリポカリン-2(LCN2)は、アディポカインです。LCN2は、呼吸器系細胞、腸上皮細胞、内皮細胞、腎尿細管細胞、および心筋細胞などのさまざまな細胞で発現します。LCN2遺伝子はヒト染色体9q34に位置します。ヒトリポカリン-2 ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)キットは、血清、血漿、細胞培養上清、および尿中のヒトリポカリン-2を定量的に測定するためのin vitro酵素結合免疫吸着アッセイです。
免疫原
組換えヒトリポカリン-2
アプリケーション
Human Lipocalin-2/NGAL ELISA Kit(ヒトリポカリン-2/NGAL ELISAキット)は電気化学的免疫アッセイに使用されています。これは、尿中の好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)レベルを測定するためにも使用されています。
研究用途に限ります診断目的での使用はできません。
添付されたGeneral ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)をご参照ください。
生物化学的/生理学的作用
リポカリン-2(LCN2)は、細胞分化、腫瘍形成、およびアポトーシスなどさまざまなプロセスに関与しています。LCN2の発現における結晶多形は、乳癌、結腸直腸癌、膵臓癌、卵巣癌、胃癌、甲状腺癌、卵巣癌、膀胱癌、および腎臓癌などの多くの癌に関連しています。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Lipocalin 2, the TNF-like receptor TWEAKR and its ligand TWEAK act downstream of NFAT1 to regulate breast cancer cell invasion.
Gaudineau B, et. al.
Journal of Cell Science, 125, 4475-4475 (2012)
Network based analyses of gene expression profile of LCN2 overexpression in esophageal squamous cell carcinoma
Wu B, et al.
Scientific reports, 5403-5403 (2014)
Quantification of NGAL in Urine of Endurance Cycling Athletes
Machado J C Q, et al.
Journal of physical activity & health, 15(9), 679-682 (2018)
Network based analyses of gene expression profile of LCN2 overexpression in esophageal squamous cell carcinoma
Wu B, et al.
Scientific Reports, 5403-5403 (2014)
Thionine-coordinated BCN nanosheets for electrochemical enzyme immunoassay of lipocalin-2 on biofunctionalized carbon-fiber microelectrode
Chen Z, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical (2018)