安全性情報
RAB0016
Sigma-Aldrich
Human Angiopoietin-2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Angiopoietin-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 4.12-3000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ANGPT2(285)
詳細
The Human Angiopoietin-2 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Angiopoietin-2 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human Angiopoietin-2
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Angiopoietin-2 (ANGPT2) belongs to the family of angiogenic factors. ANGPT2 is a competitive antagonist of ANGPT1 and reduces vascular stabilization. ANGPT2 is a potent marker for liver cancer. ANGPT2 binds with tyrosine kinase with immunoglobulin-like and endothelial growth factor (EGF)-like domains 2 (Tie-2) and causes neoangiogenesis in liver cirrhosis. Upregulation of ANGPT2 might have an adverse effect on kidney physiology and function. Overexpression of ANGPT2 leads to endothelial damage and dysfunction resulting in diabetic nephropathy in diabetic patients. ANGPT2 is a potent marker for detecting lung cancer progression. Upregulation of ANGPT2 promotes signal transduction for tumor progression in epithelial ovarian cancer.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angiopoietin-2 serum levels are elevated in patients with liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma
Scholz A, et al.
The American Journal of Gastroenterology, 102(11), 2471-2481 (2007)
Crosstalk between TEMs and endothelial cells modulates angiogenesis and metastasis via IGF1-IGF1R signalling in epithelial ovarian cancer
Wang X, et al.
British Journal of Cancer, 117(9), 1371-1382 (2017)
Angiopoietin-2, Renal Deterioration, Major Adverse Cardiovascular Events and All-Cause Mortality in Patients with Diabetic Nephropathy
Tsai YC, et al.
Kidney & Blood Pressure Research, 43, 545-554 (2018)
The role of serum angiopoietin-2 levels in progression and prognosis of lung cancer: A meta-analysis
Xu Y, et al.
Medicine, 96(37), e8063-e8063 (2017)
Angiopoietin-2 (Ang-2) is a useful serum tumor marker for liver cancer in the Chinese population
Chen Y, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 478, 18-27 (2018)