HADK2MAG-61K
MILLIPLEX® Human Adipokine Magnetic Bead Panel 2 - Endocrine Multiplex Assay
The Human Adipokine Magnetic Bead Panel 2, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of nine protein biomarkers in human serum and plasma samples.
About This Item
おすすめの製品
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 87%
(IL-8)
accuracy: 91%
(TNFα)
accuracy: 94%
(Insulin)
standard curve range: 0.64-10,000 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.64-10,000 pg/mL
(NGF)
standard curve range: 0.64-10,000 pg/mL
(TNF-α)
standard curve range: 0.96-15,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 1.3-20,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 1.3-20,000 pg/mL
(MCP-1)
standard curve range: 38-600,000 pg/mL
(Leptin)
standard curve range: 9.6-150,000 pg/mL
(HGF)
standard curve range: 9.6-150,000 pg/mL
(Insulin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-1β)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-6)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-8)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Insulin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Leptin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(MCP-1)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(NGF)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
(TNFα)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
詳細
The MILLIPLEX® Human Adipokine Panel 2 is a 9-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in serum or plasma samples: HGF, IL-1β, IL-6, IL-8, Insulin, Leptin, MCP-1, NGF and TNF-α. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, 2 quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
Panel Type: Metabolism
特異性
Each antibody pair in a panel is highly specific and displays insignificant cross-reactivity to other analytes in the panel.
アプリケーション
- Analytes: IL-1β, IL-6, IL-8, Insulin, Leptin, MCP-1, NGF, TNF-α
- Recommended Sample Type: Human serum and plasma
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of undiluted serum or plasma
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C
- Research Category: Metabolism
- Research Subcategory: Endocrine
特徴および利点
包装
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
MILLIPLEX®マルチプレックス代謝アッセイなどのマルチプレックス・イムノアッセイは、メタボリックシンドローム研究に重要です。糖尿病や肥満など、関連するさまざまな病態の全体像を把握でき、時間とサンプル量を節約できるためです。