Merck
RAB0012
Sigma-Aldrich
Phospho-Akt (pSer473) / pan-Akt ELISAキット
for detection of human, mouse or rat phospho-akt (pSer473) and pan-akt in cell and tissue lysates
別名:
Akt ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type: human cell lysate
sample type tissue lysate
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... AKT1(207)
詳細
Phospho-Akt (pSer473)ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)キットは、細胞可溶化物の重要な生物学的経路の活性化/機能を非常に迅速、簡便かつ高感度でモニタリングできるアッセイキットです。
免疫原
Akt (pSer473)合成ホスホペプチド、組み換えヒトEGFR
アプリケーション
研究専用です。診断目的での使用はできません。
添付された General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive &; Indirect ELISA) をご参照ください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Fatima Maqoud et al.
International journal of molecular sciences, 19(8) (2018-08-22)
The effects of Ca2+-activated K⁺ (BK) channel modulation by Paxilline (PAX) (10-7⁻10-4 M), Iberiotoxin (IbTX) (0.1⁻1 × 10-6 M) and Resveratrol (RESV) (1⁻2 × 10-4 M) on cell cycle and proliferation, AKT1pSer473 phosphorylation, cell diameter, and BK currents were investigated