分子量
antigen ~22 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.0-5.0 μg using lysate of mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1.0 using whole extract of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRDX2(7001)
mouse ... Prdx2(21672)
rat ... PRDX2(29338)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R8656-VAR:
R8656-25UL:
R8656-200UL:
R8656-BULK:
試験成績書(COA)