Merck
R4142
Sigma-Aldrich
RNA Marker template set
~0.5 mg/mL in 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 1 mM EDTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for molecular biology
濃度
~0.5 mg/mL in 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 1 mM EDTA
保管温度
−20°C
アプリケーション
T7 RNAポリメラーゼによるin vitro転写によって、100、200、300、400、600、800、1000塩基長の転写物が生成されます。この転写物は、反応注にビオチン化標識、放射標識をはじめとする標識rNTPによって標識できます。これらのマーカーは、RNase保護アッセイや、低分子量RNA断片の電気泳動に有用です。
その他情報
A mixture of seven linearized plasmids for use as templates for RNA markers.
Jan Code
R4142-5UG:
R4142-VAR:
R4142-5UG-PW:
R4142-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)