Merck
R3905
Sigma-Aldrich
Ro 27-3225 トリフルオロアセタート塩
≥98% (reversed phase HPLC)
別名:
Butir-His-D-Phe-Arg-Trp-Sar-NH2 トリフルオロアセタート塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H52N12O6 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
784.91 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (reversed phase HPLC)
フォーム
lyophilized solid
white
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N(C)CC(N)=O
InChI
1S/C39H52N12O6/c1-3-10-34(53)47-31(19-26-21-43-23-46-26)37(56)49-30(17-24-11-5-4-6-12-24)36(55)48-29(15-9-16-44-39(41)42)35(54)50-32(38(57)51(2)22-33(40)52)18-25-20-45-28-14-8-7-13-27(25)28/h4-8,11-14,20-21,23,29-32,45H,3,9-10,15-19,22H2,1-2H3,(H2,40,52)(H,43,46)(H,47,53)(H,48,55)(H,49,56)(H,50,54)(H4,41,42,44)/t29-,30-,31-,32-/m0/s1
InChI Key
NINOPZAAGJJNAR-YDPTYEFTSA-N
Amino Acid Sequence
Butir-His-Phe-Arg-Trp-Sar-NH2
生物化学的/生理学的作用
Ro 27-3225は、MC4メラノコルチンレセプターの選択的アゴニストです。EC50値は1 nMです。Ro 27-3225はMC1レセプターに対しても多少の活性が認められます。Ro 27-3225は出血性ショックを回復させ、多数の組織損傷を軽減して生存率を改善します。また、循環性ショックによる多臓器不全を防ぐ役割があると考えられています。さらに、ob/obマウスでは食物摂取を低下させる作用が確認されています。
Ro 27-3225は、MC4メラノコルチンレセプターの選択的アゴニストです。
特徴および利点
This compound is featured on the Melanocortin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R3905-1MG:
R3905-VAR:
R3905-1MG-PW:
R3905-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francina Agosti et al.
The European journal of neuroscience, 40(5), 2755-2765 (2014-06-20)
The melanocortin 4 receptor (MC4R) is a G protein-coupled receptor involved in food intake and energy expenditure regulation. MC4R activation modifies neuronal activity but the molecular mechanisms by which this regulation occurs remain unclear. Here, we tested the hypothesis that