クローン
23A8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 21 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-2.0 μg/mL using rat brain microsomal protein preparation
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARHGEF6(9459)
mouse ... Arhgef6(73341)
rat ... Arhgef6(363509)
特異性
免疫原
物理的形状
調製ノート
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
R2650-250UG-PW:
R2650-BULK:
R2650-.1MG:
R2650-250UG:
R2650-VAR:
R2650-.2MG:
試験成績書(COA)