アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
light yellow to light tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(=O)(=O)N2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C17H18ClN3O4S/c18-15-6-7-17(16(12-15)21(22)23)26(24,25)20-10-8-19(9-11-20)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2
InChI Key
ZNLVYSJQUMALEO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
R1033-VAR:
R1033-BULK:
R1033-5MG:
R1033-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
We offers many products related to transient receptor potential channels for your research needs.