アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(S(N(C(C)C)CCNC(C)C)(=O)=O)C=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
InChI Key
IHYZMEAZAIFMTN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
R0658-VAR:
R0658-BULK:
R0658-25MG:
R0658-5MG:
R0658-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
We offers many products related to transient receptor potential channels for your research needs.