R0656
Anti-Rab14 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-F protein-binding protein 1, Anti-GTPase Rab14, Anti-RAB14, member RAS oncogene family, Anti-Small GTP binding protein RAB14
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~24 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human Raji cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using rat NRK cells fixed and permeabilized with 4% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of mouse brain
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB14(51552)
mouse ... Rab14(68365)
rat ... Rab14(94197)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R0656-25UL:
R0656-BULK:
R0656-200UL:
R0656-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)