安全性情報
PZ0277
Sigma-Aldrich
PF-06281355
≥98% (HPLC)
別名:
6-(2,5-Dimethoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-thioxo-1(2H)-pyrimidineacetamide, PF 6281355, PF-1355
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15N3O4S
CAS番号:
分子量:
321.35
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
生物化学的/生理学的作用
PF-06281355 (PF-1355) is an orally available, selective and potent mechanism based inhibitor of the myeloperoxidase (MPO) that reduces plasma MPO activity, vascular edema, neutrophil recruitment, and elevated circulating cytokines. PF-06281355 suppresses albuminuria and chronic renal dysfunction in model of anti-Glomerular Basement Membrane (GBM) disease.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0277-25MG:
PZ0277-BULK:
PZ0277-5MG:
PZ0277-VAR:
試験成績書(COA)