PZ0221
PF-06439015 methanesulfonate salt
≥98% (HPLC)
別名:
2R-(5-{6-Amino-5-[1R-(5-fluoro-2-[1,2,3]triazol-2-yl-phenyl)-ethoxy]-pyridin-3-yl}-4-methyl-thiazol-2-yl)-propane-1,2-diol methanesulfonate, PF-06439015 mesylate, PF-06439015 methanesulfonate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@](O)(C)C(S1)=NC(C)=C1C2=CN=C(N)C(O[C@H](C)C3=C(N4N=CC=N4)C=CC(F)=C3)=C2.CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H23FN6O3S.CH4O3S/c1-12-19(33-21(28-12)22(3,31)11-30)14-8-18(20(24)25-10-14)32-13(2)16-9-15(23)4-5-17(16)29-26-6-7-27-29;1-5(2,3)4/h4-10,13,30-31H,11H2,1-3H3,(H2,24,25);1H3,(H,2,3,4)/t13-,22-;/m1./s1
InChI Key
CVPQOLHPYNCJHK-RSUIGRPMSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0221-25MG:
PZ0221-5MG:
PZ0221-BULK:
PZ0221-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)