Merck
PZ0215
Sigma-Aldrich
PF-04701475
≥98% (HPLC)
別名:
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methyl]-2-propanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24FN3O3S
CAS番号:
分子量:
369.45
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
room temp
生物化学的/生理学的作用
PF-04701475 is a potent and selective α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) positive allosteric potentiator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)