Merck
PZ0187
Sigma-Aldrich
GSI-953
≥98% (HPLC)
別名:
ベガセスタット; 5-クロロ-N-[(1S)-3,3,3-トリフルオロ-1-(ヒドロキシメチル)-2- (トリフルオロメチル)プロピル] チオフェン-2-スルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8ClF6NO3S2
CAS番号:
分子量:
391.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8ClF6NO3S2/c10-5-1-2-6(21-5)22(19,20)17-4(3-18)7(8(11,12)13)9(14,15)16/h1-2,4,7,17-18H,3H2/t4-/m1/s1
InChI Key
PSXOKXJMVRSARX-SCSAIBSYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Begacestat (GSI-953) is a selective γ-secretase inhibitor that selectively inhibits cleavage of APP over Notch.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0187-25MG:
PZ0187-BULK:
PZ0187-VAR:
PZ0187-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dingding Mo et al.
Cells, 9(10) (2020-10-03)
Alzheimer's disease (AD) is an age-related detrimental dementia. Amyloid beta peptides (Aβ) play a crucial role in the pathology of AD. In familial AD, Aβ are generated from the full-length amyloid beta precursor protein (APP) via dysregulated proteolytic processing; however