Merck
PZ0177
Sigma-Aldrich
OSU6162 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
PNU-96391; PNU-0096391; OSU-6162; (S)-(-)-(3-メタンスルホニル-フェニル)-1-プロピル-ピペリジン 塩酸塩; (S,S)-3-[3-(メチルスルホニル)フェニル]-1-プロピルピペリジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23NO2S·HCl
CAS番号:
分子量:
317.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -5 to -7°, c = 1 in methanol
white to tan
溶解性
H2O: ≥16 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCCN1CCC[C@H](C1)c2cccc(c2)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C15H23NO2S.ClH/c1-3-9-16-10-5-7-14(12-16)13-6-4-8-15(11-13)19(2,17)18;/h4,6,8,11,14H,3,5,7,9-10,12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI Key
LEMGVHZVBREXAD-PFEQFJNWSA-N
生物化学的/生理学的作用
OSU6162(PNU-96391)は、ドーパミントーンに依存するドーパミン作動性のシグナル伝達を刺激または阻害する能力を有するドーパミン安定剤です。ドーパミン安定剤は、ドーパミン受容体の部分アゴニストあるいはアンタゴニストとして機能し、ドーパミンと行動症状をともに安定化させる作用があります。親和性は高くありませんが(in vitroでドーパミンD2受容体に対する結合親和性はKi値が447 nM)、OSU6162の受容体占有率は、高いレベルを示しています。
特徴および利点
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
法的情報
Pfizer Inc.との契約に基づき、研究目的用として販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0177-25MG:
PZ0177-5MG:
PZ0177-VAR:
PZ0177-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nelleke Tolboom et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(2), 472-479 (2014-09-25)
(-)-OSU6162 is a dopamine stabilizer that can counteract both hyperdopaminergic and hypodopaminergic states. In this study, D2/D3 receptor occupancy of (-)-OSU6162 in the human brain was investigated using positron emission tomography (PET). Twelve male healthy volunteers underwent [(11)C]raclopride PET scanning
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.