Merck
P233
Sigma-Aldrich
PD 168,077 マレイン酸塩
powder
別名:
N-[[4-(2-シアノフェニル)-1-ピペラジニル]メチル]-3-メチルベンズアミド マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N4O · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
450.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.Cc1cccc(c1)C(=O)NCN2CCN(CC2)c3ccccc3C#N
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... DRD4(1815)
生物化学的/生理学的作用
D4ド-パミンレセプタ-の選択的アゴニストです。
注意
吸湿性です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
P233-10MG:4548173205755
P233-50MG:4548173205762
P233-VAR:
P233-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Substituted [(4-phenylpiperazinyl)-methyl]benzamides: selective dopamine D4 agonists.
S A Glase et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(12), 1771-1772 (1997-06-06)