安全性情報
RAB0298
Sigma-Aldrich
Human IL-4 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
B-cell stimulatory factor 1, BSF-1, IL-4, Interleukin-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 3.13-200 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL4(3565)
詳細
The Human IL-4 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-4 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-4
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
IL-4 (Interleukin 4) is a potent lymphoid cell growth factor that stimulates the growth and survivability of certain B cells and T cells. It exhibits anti-inflammatory responses and participates in immune processes by providing protection from intracellular pathogens. IL-4 also plays an important role in Th2 (T helper cells) differentiation. Additionally, it can suppress pro-inflammatory cytokines. IL-4 is associated with pemphigus. Also, mutation in the gene is linked with risk of dental implant loss. In children, IL-4 might be involved with risk of asthma and Mycoplasma pneumoniae infection.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ana I Gonçalves et al.
Journal of cellular physiology, 237(1), 675-686 (2021-08-10)
Tendon and ligament (T/L) engineering strategies towards clinical practice have been challenged by a paucity of understanding in the identification and still poorly described characterization of cellular niches. Prospecting how resident cell populations behave in vitro, and how cryopreservation may
Association of interleukin 4 gene polymorphisms with dental implant loss.
Pigossi SC, et al.
Implant Dentistry, 23, 723-731 (2014)
Purification of a 130-kDa T cell glycoprotein that binds human interleukin 4 with high affinity.
Galizzi JP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 265, 439-444 (1990)
Interleukin 4 inhibition as a potential therapeutic in pemphigus.
Tavakolpour S and Tavakolpour V
Cytokine, 77, 189-195 (2016)
Associations of IL-2 and IL-4 Expression and Polymorphisms With the Risks of Mycoplasma pneumoniae Infection and Asthma in Children.
Wang RS
Archivos de bronconeumologia, 51, 571-578 (2015)