Merck
RAB0256
Sigma-Aldrich
Human IL-13 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 pg/mL
standard curve range: 0.16-40 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL13(3596)
詳細
The Human IL-13 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-13 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-13
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tae Young Jang et al.
International immunopharmacology, 22(2), 444-450 (2014-08-12)
To evaluate the antiallergic effects of oral benzaldehyde in a murine model of allergic asthma and rhinitis, we divided 20 female BALB/c mice aged 8-10 weeks into nonallergic (intraperitoneally sensitized and intranasally challenged to normal saline), allergic (intraperitoneally sensitized and
Arvind Chopra et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(2), 319-326 (2014-02-08)
To evaluate whether chloroquine (CQ) is more effective than meloxicam for treating early musculoskeletal pain and arthritis following acute chikungunya (CHIK) virus infection. During the 2006 CHIK epidemic, 509 rural community cases of acute CHIK virus infection were identified in
Eun-Hyeong Shim et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 66(9), 1303-1316 (2014-06-26)
We aimed to investigate the inhibitory efficacy of Solanum tuberosum L. var. Vitelotte (SV) extract on atopic dermatitis (AD)-like skin lesions induced by the topical application of 2,4-dinitrochlorobenzene in NC/Nga mice. SV extract was administered orally to NC/Nga mice at the
P N Adams et al.
Parasite immunology, 36(10), 531-539 (2014-07-22)
The M2 subset of macrophages has a critical role to play in host tissue repair, tissue fibrosis and modulation of adaptive immunity during helminth infection. Infection with the helminth, Fasciola hepatica, is associated with M2 macrophages in its mammalian host
Christian Schwartz et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(7), 3590-3599 (2014-08-31)
Schistosomiasis is a severe and chronic disease caused by the parasitic trematode Schistosoma mansoni after deposition of eggs in the liver and intestines. The immune response to S. mansoni eggs is characterized by increased Th2 cells, eosinophilia, and high serum