Merck
PROTDT
Millipore
ProteoPrep® Detergent Sample Kit
別名:
protein solubilization detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
シェルフライフ
2 yr
品質水準
保管温度
15-25°C
詳細
The ProteoPrep® Detergent Sample Kit provides ten detergents, non-ionic and zwitterionic, for protein solublization. The variety of innovative detergents enables optimization of extraction methods, which may vary with the protein of interest and cell type. Zwitterionic detergents uniquely offer some intermediate class properties that are superior to other detergent types. Each detergent is supplied in a convenient package size, ideal for method development and experimentation.
アプリケーション
ProteoPrep® Detergent Sample Kit has been used as a component of sample buffer for hepatoblastoma (HB) HepG2 cells.
法的情報
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Brij® C10 1 g
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • A1346ASB-14 1 gSDS
  • C0856C7BzO 1 gSDS
  • P2393Polyoxyethylene (10) tridecyl ether, mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating 1 gSDS
  • C9426CHAPS hydrate, BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC) 1 gSDS
  • D4641n-Dodecyl β-D-maltoside, ≥98% (GC) 1 gSDS
  • O8001Octyl β-D-glucopyranoside, ≥98% (GC) 1 gSDS
  • O6004Octyl β-D-1-thioglucopyranoside, ≥98.0% (GC) 1 gSDS
  • D42663-(Decyldimethylammonio)­propane­sulfonate inner salt, zwitterionic detergent 1 gSDS
  • T8532Triton X-100, suitable for electrophoresis 1 mLSDS
すべて表示 (9)
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katharina Bertram et al.
PloS one, 10(3), e0122002-e0122002 (2015-03-26)
NADPH oxidases are important sources of reactive oxygen species (ROS) which act as signaling molecules in the regulation of protein expression, cell proliferation, differentiation, migration and cell death. The NOX1 subunit is over-expressed in several cancers and NOX1 derived ROS
NOX1 supports the metabolic remodeling of HepG2 cells
Bertram K, et al.
Testing, 10(3), e0122002-e0122002 (2015)