詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
凝集数
100-155
テクニック
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
色
APHA: ≤100
濁度
≤5.0 NTU
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13.5
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8532-BULK:
T8532-1ML:
T8532-1ML-KC:
T8532-100ML:
T8532-500ML:
T8532-VAR:
T8532-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック