アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(Nc2ccc(I)cc2Cl)c(cc1Br)C(=O)NOCC3CC3
InChI
1S/C17H13BrClF2IN2O2/c18-11-6-10(17(25)24-26-7-8-1-2-8)16(15(21)14(11)20)23-13-4-3-9(22)5-12(13)19/h3-6,8,23H,1-2,7H2,(H,24,25)
InChI Key
VJNZMSLGVUSPCF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PZ0112-5MG:4548174001813
PZ0112-25MG:4548174001806
PZ0112-BULK:
PZ0112-VAR:
試験成績書(COA)
資料
The extracellular signal regulated kinase (ERK1 and ERK2) pathways are activated by mitogens and play an important role in controlling cell growth and differentiation.
The extracellular signal regulated kinase (ERK1 and ERK2) pathways are activated by mitogens and play an important role in controlling cell growth and differentiation.