Merck
SML3780
Sigma-Aldrich
Nintedanib ethanesulphonate
≥98% (HPLC)
別名:
(3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, monoethanesulphonate salt, (Z)-3-[(4-{Methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenylamino)methylene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, monoethanesulphonate salt, BIBF 1120 esylat, BIBF-1120 esylate, BIBF1120 esylate, Methyl (Z)-3-(((4-(N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate, monoethanesulphonate salt, Nintedanib monoethanesulphonate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H33N5O4·C2H6O3S
CAS番号:
分子量:
649.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)CC.N5(CCN(CC5)C)CC(=O)N(C)c1ccc(cc1)N\C(=C3\c4c(cc(cc4)C(=O)OC)NC\3=O)\c2ccccc2
InChI
1S/C31H33N5O4.C2H6O3S/c1-34-15-17-36(18-16-34)20-27(37)35(2)24-12-10-23(11-13-24)32-29(21-7-5-4-6-8-21)28-25-14-9-22(31(39)40-3)19-26(25)33-30(28)38;1-2-6(3,4)5/h4-14,19,32H,15-18,20H2,1-3H3,(H,33,38);2H2,1H3,(H,3,4,5)/b29-28-;
InChI Key
MMMVNAGRWOJNMW-FJBFXRHMSA-N
生物化学的/生理学的作用
Nintedanib (BIBF1120) is an orally active, potent ATP-competitive inhibitor against angiokinases VEGFR-1/2/3 (IC50 = 34/21/13 nM), FGFR-1/2/3/4 (IC50 = 69/37/108/610 nM), PDGFRα/β (IC50 = 59/65 nM), as well as Flt-3, Lck, Lyn, and Src (IC50 = 26, 16, 195, 156 nM, repectively), but not 33 other kinases. Nintedanib exhibits antiangiogenic and antifibrotic efficacy in cultures and in animal models of cancers and pulmonary fibrosis in vivo.
Orally active, potent ATP-competitive VEGFR, FGFR, PDGFR, Flt3, Lck, Lyn, Src inhibitor with in vivo antiangiogenic and antifibrotic efficacy.
注意
Hygroscopic
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver,Gastro-intestinal system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3780-5MG:
SML3780-BULK:
SML3780-25MG:
SML3780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)