SML2848
Nintedanib
≥98% (HPLC), powder, VEGFR, PDGFR and FGFR inhibitor
別名:
(3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, (Z)-3-[(4-{Methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenylamino)methylene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, BIBF 1120, BIBF-1120, BIBF1120, Methyl (Z)-3-(((4-(N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate
About This Item
おすすめの製品
製品名
Nintedanib, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=C2)/C(C1=CC=C2C(OC)=O)=C(C3=CC=CC=C3)\NC4=CC=C(C=C4)N(C(CN5CCN(CC5)C)=O)C
InChI
1S/C31H33N5O4/c1-34-15-17-36(18-16-34)20-27(37)35(2)24-12-10-23(11-13-24)32-29(21-7-5-4-6-8-21)28-25-14-9-22(31(39)40-3)19-26(25)33-30(28)38/h4-14,19,32H,15-18,20H2,1-3H3,(H,33,38)/b29-28-
InChI Key
XZXHXSATPCNXJR-ZIADKAODSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2848-5MG:
SML2848-VAR:
SML2848-25MG:
SML2848-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)