444967
MEK1/2 Inhibitor IV
The MEK1/2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 212631-67-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
MEK1/2 Inhibitor IV, 2-(2-Chloro-4-iodo-phenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluoro-5-bromo-benzamide, PD184161, MEK Inhibitor IV, MEK Inhibitor IV, 2-(2-Chloro-4-iodo-phenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluoro-5-bromo-benzamide, PD184161
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Ic1cc(c(cc1)Nc2c(c(c(cc2C(=O)NOCC3CC3)Br)F)F)Cl
InChI
1S/C17H13BrClF2IN2O2/c18-11-6-10(17(25)24-26-7-8-1-2-8)16(15(21)14(11)20)23-13-4-3-9(22)5-12(13)19/h3-6,8,23H,1-2,7H2,(H,24,25)
InChI Key
VJNZMSLGVUSPCF-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Duman, C.H., et al. 2007. Biol. Psychiatry61, 661.
Klein, P.J., et al. 2006. Neoplasia8, 1.
Thottassery, J.V., et al. 2004. Cancer Res.64, 4637.
Yung, H.W., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.68, 351.
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
444967-MG:
444967-5MG:
試験成績書(COA)