Merck
PZ0100
Sigma-Aldrich
CP-154526 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
N-ブチル-N-エチル-2,5-ジメチル-7-(2,4,6-トリメチルフェニル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-アミン 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H32N4 · HCl
CAS番号:
分子量:
400.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCCCN(CC)c1nc(C)nc2n(cc(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C23H32N4.ClH/c1-8-10-11-26(9-2)22-20-18(6)14-27(23(20)25-19(7)24-22)21-16(4)12-15(3)13-17(21)5;/h12-14H,8-11H2,1-7H3;1H
InChI Key
ZWDLBNCJWNENFF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-154526は、コルチコトロピン放出因子受容体(CRF1)に選択的な非ペプチド性のアンタゴニストです。
特徴および利点
This compound is featured on the Corticotropin-Releasing Factor Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
PZ0100-5MG:
PZ0100-VAR:
PZ0100-BULK:
PZ0100-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1