アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(O)C=CC=C1C(N[C@@H](CSC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CN3[C@H](C(NC(C)(C)C)=O)C[C@@]4([H])[C@@](CCCC4)([H])C3)=O.[CH2]S(O)(=O)=O
InChI
1S/C32H45N3O4S.CH4O3S/c1-21-25(15-10-16-28(21)36)30(38)33-26(20-40-24-13-6-5-7-14-24)29(37)19-35-18-23-12-9-8-11-22(23)17-27(35)31(39)34-32(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-7,10,13-16,22-23,26-27,29,36-37H,8-9,11-12,17-20H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,39);1H3,(H,2,3,4)/t22-,23+,26-,27-,29+;/m0./s1
InChI Key
NQHXCOAXSHGTIA-SKXNDZRYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0013-25MG:
PZ0013-BULK:
PZ0013-VAR:
PZ0013-5MG:
試験成績書(COA)