安全性情報
PRS1133
Sigma-Aldrich
Anti-GFRα1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-GDNF family receptor α1, Anti-GDNFRα
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 51 kDa
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFRA1(2674)
免疫原
a peptide corresponding to amino acids 369-382 of human GFRα1.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP1133.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS1133-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fei Xie et al.
BMC geriatrics, 18(1), 110-110 (2018-05-11)
Peripheral neuromuscular dysfunctions were found in elderly individuals, and spinal microglia/monocyte plays an important role on this process. This study aims to test whether the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) could attenuate age-related neuromuscular dysfunction by inhibiting the activation