安全性情報
PRS3959
Sigma-Aldrich
Anti-Slug (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Neural crest transcription factor slug, Anti-Snail homolog 2 (Drosophila)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 29 kDa
交差性
human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNAI2(6591)
免疫原
a 13 amino acid peptide from near the center of human Slug.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3959.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3959-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)