安全性情報
PCG3003
Sigma-Aldrich
TruPAGE トリス-MOPS SDS エキスプレス泳動バッファー
20 ×
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NB.22
濃度
20 ×
適合性
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE Precast Gels
保管温度
room temp
アプリケーション
TruPAGE Tris-MOPS SDS Express泳動バッファーは、ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)によってタンパク質を分離するのに使用されています。
特徴および利点
TruPAGE Tris-MOPS SDS Express泳動バッファーは、TruPAGE プレキャストゲルで使用するよう特別に構成されています。この泳動バッファーは、低分子量タンパク質に対して高解像度を提供し、泳動時間を著しく短縮するでしょう。この泳動バッファーは、泳動がタンパク質サンプルを減少させる時には、電気泳動中の再酸化を防ぐために、1倍作業濃度TruPAGE 抗酸化剤(PCG3007)を補充する必要があります。 ゲル移動チャートを参照して、実験に必要な適切なプレキャストゲルと泳動バッファーの組みあわせを選択してください。
法的情報
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PCG3003-500ML:
PCG3003-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Detection of phosphorylated Akt and MAPK in cell culture assays.
Molgaard S, et al.
MethodsX, 3, 386-398 (2016)
Simon Molgaard et al.
MethodsX, 3, 386-398 (2016-06-09)
This article describes an immunocytochemistry (ICC) method for staining against phosphorylated forms of the kinases Akt (pAkt) and MAPK (pMAPK). Phosphorylation is induced upon their activation by a number stimuli including insulin and brain-derived neurotrophic factor (BDNF), and is prerequisite