安全性情報
T7777
Sigma-Aldrich
トリス-グリシン-SDSバッファー, 10倍濃縮液
別名:
トリスグリシンSDS緩衝液 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
フォーム
liquid
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tris-グリシン-SDS(TGS)ランニングバッファーは、タンパク質のドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)で最も一般的に使用されるバッファーです。TGSは通常、陽極バッファーおよび陰極バッファーの両方に使用されます。推奨されるランニング条件は、ミニ水平電気泳動ユニットで150ボルトです。
アプリケーション
Tris-グリシン-SDSバッファー10×濃縮液は、ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)のランニングバッファーとして使用されています。また、ウエスタンブロッティングに対し5%無脂肪乾燥牛乳とともにメンブレンのブロックに使用されています。TGSは通常、陽極バッファーおよび陰極バッファーの両方に使用されます。推奨されるランニング条件は、ミニ水平電気泳動ユニットで150ボルトです。
再構成
TGSバッファー10倍濃縮液を希釈すると、192 mMグリシン、0.1% SDSを含有する25 mM Tris(pHは約8.6)の1X泳動用バッファーが得られます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T7777PROC:
T7777-PH:
T7777-VAR:
T7777-BULK:
T7777-1L:
T7200-96X1UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antitumor Activity and Mechanism of a Reverse Transcriptase Inhibitor, Dapivirine, in Glioblastoma
Liu W, et al.
Journal of Cancer, 117?128-117?128 (2018)
Multiple tandem epitope tagging for enhanced detection of protein expressed in mammalian cells
Zhang L, et al.
Molecular Biotechnology, 19(3), 313-321 (2001)
A Radioisotope-free Oligosaccharyltransferase Assay Method
Yamasaki T and Kohda D
Glycobiology (2007)
Man-Lan Guo et al.
Cell biochemistry and function, 37(2), 72-83 (2019-02-19)
Cancer cell progression and proliferation increase cell density, resulting in changes to the tumour site, including the microenvironment. What is not known is if increased cell density influences the aggressiveness of cancer cells, especially their proliferation, migration, and invasion capabilities.
Weiwen Liu et al.
The Journal of dermatology, 48(3), 289-300 (2020-12-02)
Androgenetic alopecia is the most common form of hair loss disorder. The features of this process are shortening of the anagen phase in hair cycling and progressive miniaturization of the hair follicle. However, the mechanisms in androgenetic alopecia are still