安全性情報
P9798
Sigma-Aldrich
Ion exchange Filtration Cartridge Polyethyleneimine-Activated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
形状
solid
品質水準
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Polyethyleneimine-activated glutaraldehyde-crosslinked (PEI-GTA) affinity filtration cartridges are used in protein chromatography and affinity chromatography.
その他情報
PVC-Silica membranes in plastic housings with inlet and outlet ports.
50 mm diameter
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P9798-1EA-PW:
P9798-BULK:
P9798-VAR:
P9798-1EA:
試験成績書(COA)