Merck
P9740
Sigma-Aldrich
PHOS-Select鉄アフィニティーゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
フォーム
suspension
品質水準
シェルフライフ
2 yr at −20‑0 °C
pH
~5
キャパシティ
≥2 μmol/mL, gel (phosphopeptide)(following a 30 minute incubation at 25°C)
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
PHOS-Select鉄親和性ゲルは、新規の鉄[Fe(III)]キレート基材です。この基材は、リン酸基を含む分子の大容量親和性結合をもたらします。
アプリケーション
Phos-Select製品を使用すれば、以下のような多くのアプリケーションが促進されます:
  • タンパク質トリプシン消化物から得られたホスホペプチドの親和性濃縮
  • 分析(HPLCまたは質量分析)のためのリン化合物の直接移動
  • 固定化金属親和性クロマトグラフィー(IMAC)によるホスホペプチドの濃縮
その他情報
Phos-Select鉄アフィニティーゲルは、SIGMAのNTAアナログキレートリガンドに基づいた新たな鉄(Fe(III))キレートマトリックスです。このマトリックスにより、リン酸基を含有する分子の高結合容量アフィニティー結合が得られます。
物理的形状
水性グリセロール懸濁液
法的情報
PHOS-Select is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P9740-1ML-KC:
P9740-VAR:
P9740-5ML:
P9740-1ML:
P9740-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jie Gao et al.
Scientific reports, 7, 40852-40852 (2017-01-21)
Low temperature is one of the key environmental stresses, which greatly affects global banana production. However, little is known about the global phosphoproteomes in Musa spp. and their regulatory roles in response to cold stress. In this study, we conducted
The SCX/IMAC enrichment approach for global phosphorylation analysis by mass spectrometry
Villen J and Gygi SP
Nature Protocols, 3(10), 1630-1630 (2008)
Mathilde Biola-Clier et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-01-25)
TiO2 nanoparticles (NPs) are one of the most produced NPs worldwide and are used in many consumer products. Their impact on human health, especially through inhalation, has been studied for more than two decades. TiO2 is known for its strong
Jason A Wojcechowskyj et al.
PloS one, 6(9), e24918-e24918 (2011-09-29)
CXCL12 (SDF-1) is a chemokine that binds to and signals through the seven transmembrane receptor CXCR4. The CXCL12/CXCR4 signaling axis has been implicated in both cancer metastases and human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection and a more complete understanding
Quantitative Phosphoproteomics of the ATM and ATR dependent DNA damage response in Arabidopsis thaliana
Roitinger E, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 3(10), mcp-M114 (2015)