安全性情報
P8047
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG(γ-鎖)、F(ab′)2フラグメント−R-フィコエリスリン ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
ヤギ抗ヒト IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
direct immunofluorescence: 1:32
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgGは、2本の同じ軽鎖と一対の同一重鎖を含む糖タンパク質抗体です。IgGにはIgG1~IgG4の4つの異なるアイソフォームがあります。
免疫原
精製ヒトIgG
アプリケーション
ヤギで作製された抗ヒトIgG(γ-鎖特異的)、F(ab′)2 フラグメントR-フィコエリスリン抗体は、ビーズベースアッセイおよびマルチプレックスイムノアッセイMAGPIXに使用されています。
抗ヒトIgG(γ-鎖特異的)、F(ab′)2フラグメント-R-フィコエリスリン抗体はフローサイトメトリーでの使用に適しています。また、本抗体は直接免疫蛍光法(1:32)にも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
IgGをパパインで消化すると、1本の完全なL鎖と、H鎖の可変およびCH1領域からなる抗原結合フラグメント(Fab)が生成します。IgGをペプシンで消化すると、H鎖の定常領域からなる結晶化可能なフラグメント(Fc)となります。
IgG抗体は、アレルギーや病原体感染に対する免疫応答を調節します。また、IgGは補体固定や自己免疫疾患との関与も示唆されています。抗ヒトIgG(γ-鎖特異的)、F(ab′)2フラグメント-R-フィコエリスリン抗体の使用により、Fc 受容体の存在によるバックグラウンド染色を回避できます。本製品は、精製ヒトIgA、IgG、IgM、ベンスジョーンズタンパクκ、およびベンスジョーンズ骨髄腫タンパクλに対し検査したところ、ヒトIgGに特異性を示します。
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 0.1 mM EDTA, 1 mMヨ-ドアセトアミド, 1% BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P8047PROC:
P8047-BULK:
P8047-VAR:
P8047-.5ML:
P8047-.25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bartholomew N Ondigo et al.
PeerJ, 7, e6120-e6120 (2019-01-11)
New reagents have emerged allowing researchers to assess a growing number of vaccine-associated immune parameters. Multiplex immunoassay(s) are emerging as efficient high-throughput assays in malaria serology. Currently, commercial vendors market several bead reagents for cytometric bead assays (CBA) but relative
Anne E P Frosch et al.
The American journal of clinical nutrition, 100(3), 968-973 (2014-08-01)
Achieving optimal iron status in children in malaria-endemic areas may increase the risk of malaria. Malaria itself may contribute to iron deficiency, but the impact of an interruption in malaria transmission on the prevalence of iron deficiency is unknown. We
Bartholomew N Ondigo et al.
The Journal of infectious diseases, 210(7), 1123-1132 (2014-04-17)
Tools that estimate recent and long-term malaria transmission in a population would be highly useful for malaria elimination programs. The prevalence of antibodies to 11 Plasmodium falciparum antigens was assessed by cytometric bead assay or enzyme-linked immunosorbent assay in 1000
William Spooner et al.
Nature communications, 9(1), 4128-4128 (2018-10-10)
Selecting the most appropriate protein sequences is critical for precision drug design. Here we describe Haplosaurus, a bioinformatic tool for computation of protein haplotypes. Haplosaurus computes protein haplotypes from pre-existing chromosomally-phased genomic variation data. Integration into the Ensembl resource provides
Optimization of a magnetic bead-based assay MAGPIX textregistered-Luminex) for immune surveillance of exposure to malaria using multiple Plasmodium antigens and sera from different endemic settings
Varela ML, et al.
Malaria Journal, 17(1), 324-324 (2018)