Merck
P7890
Sigma-Aldrich
ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩
mol wt 15,000-30,000 by viscosity
別名:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
フォーム
powder
品質水準
分子量
15,000-30,000 by viscosity
white to off-white
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ-L-リジン・ポリマーは、固体基質への細胞の付着の促進、薬物輸送を増進するためのメトトレキサートへの結合、膵島のマイクロカプセル化、細胞マイクロカプセル化技術、マイクロアレイ・ガラス・スライド・コーティング、および染色体の調製に使用することができます。 低分子量のポリ-L-リジン(30,000~70,000)の溶液は粘性が小さいですが、高分子量のものでは一分子当たりの付着部位が多くなります。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-リジンは、細胞膜の負帯電イオンと培地表面の間の静電気的相互作用を改良して固形基質への細胞接着を促進するのに役立つ、細胞の非特異的付着因子です。 細胞培地表面に吸収されたポリ-L-リジンは、細胞結合に利用できる正帯電部位の数を増やすように機能します。 ポリ-L-リジンを消化できる細胞と共に、ポリ-D-リジンは付着因子として使用されます。
構成
ポリ-L-リジンはリジン残基当たりおよそ1個のHBrを有する正に荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸塩により、ポリ-L-リジンを水溶性の結晶形態にできます。HBrがアミノ基と、カルボキシル基またはNあるいはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
注意
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
調製ノート
本製品の分子量は15,000~30,000です。HBrを除去するためには、本製品を中性緩衝液中で溶解し、透析して塩を除去します。 ポリ-L-リジン製品はトリフルオロ酢酸にさらしておらず、透析してすべての単量体、二量体、三量体を除去します。薄層クロマトグラフィーによって確認済みです。 概して、本製品を付着因子として使用するためには、50 mLの無菌組織培養グレード水を5 mgのポリリジンに加え、25 cm2当たり1 mLの溶液で表面を無菌状態でコートします。 5分後に、吸引によって溶液を除去し、表面をよく洗浄します。 細胞と培地を導入するまで2時間乾燥させます。
アナリシスノート
粘度に基づく分子量、およびMALLSによる分析も行いました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7890-VAR:
P7890-1G:
P7890-25MG:
P7890-100MG:
P7890-500MG:
P7890-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiro Mitobe et al.
PLoS neglected tropical diseases, 11(7), e0005728-e0005728 (2017-07-21)
Few live attenuated vaccines protect against multiple serotypes of bacterial pathogen because host serotype-specific immune responses are limited to the serotype present in the vaccine strain. Here, immunization with a mutant of Shigella flexneri 2a protected guinea pigs against subsequent
Rui R Costa et al.
Acta biomaterialia, 87, 108-117 (2019-01-22)
We describe biomimetic adhesives inspired by the marine glues fabricated by the sandcastle worm. The formation of stable polyelectrolyte complexes between poly-L-lysine (PLL) and glycosaminoglycans (GAGs) with different sulfation degree - heparin (HEP), chondroitin sulfate (CS) and hyaluronic acid (HA)
Ning Zhang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(43), 5936-5943 (2016-09-14)
Tumor-responsive nanocarriers are highly valuable and demanded for smart drug delivery particularly in the field of photodynamic therapy (PDT), where a quick release of photosensitizers in tumors is preferred. Herein, it is demonstrated that protein-based nanospheres, prepared by the electrostatic
Shuai Xue et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 25(2), 443-455 (2017-02-06)
Hepatogenous diabetes is a complex disease that is typified by the simultaneous presence of type 2 diabetes and many forms of liver disease. The chief pathogenic determinant in this pathophysiological network is insulin resistance (IR), an asymptomatic disease state in
Peng Zhang et al.
Cell biology international, 42(8), 1041-1049 (2018-04-27)
The limited degree of functional recovery is closely associated with the condition of the periinfarct cortex after ischemic stroke. The model of oxygen-glucose deprivation in cultured neurons could partly simulate this condition. Proper dendritic morphology is crucial for the correct
資料
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.