安全性情報
P3513
Sigma-Aldrich
ポリ-L-リシン, スクシニル化
mol wt >50,000
別名:
Modified Lysine Copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
形状
powder or solid
品質水準
分子量
>50,000
white to faint yellow
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Succinylated poly-L-lysine has been used to bind (Gly)3-Arg-bradykinin to study its hydrolysis by brain endopeptidases and pancreatic proteinases.
生物化学的/生理学的作用
Poly-L-lysine is a cationic polymer. It is mainly used for immobilizing cells to glass substrates or negatively charged substrates.
タンパク質をポリ-L-リジンに結合させる際の中間体です。
アナリシスノート
分子量は、前駆体ポリ-L-リジンの粘度に基づいています。MALLSによりアッセイ済み。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3513-1G:
P3513-VAR:
P3513-250MG:
P3513-100MG:
P3513-5MG:
P3513-BULK:
P3513-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
V S Trubetskoy et al.
Nucleic acids research, 27(15), 3090-3095 (1999-08-24)
DNA can be condensed with an excess of poly-cations in aqueous solutions forming stable particles of submicron size with positive surface charge. This charge surplus can be used to deposit alternating layers of polyanions and polycations on the surface surrounding
Topographical Pattern Dynamics in Passive Adhesion of Cell Membranes
Alina Hategan
Biophysical Journal, 87(5), 3547?3560-3547?3560 (2004)
Effects of poly(L-lysine) substrates on attached Escherichia coli bacteria.
Colville K
Langmuir, 26(4), 2639-2644 (2010)
M R Hamblin et al.
British journal of cancer, 89(5), 937-943 (2003-08-28)
Conjugates between photosensitisers (PS) and charged polymeric carriers are under investigation for photodynamic therapy of cancer and may allow targeting to certain cell types or compartments in tumours. Covalent attachment of polyethylene glycol to macromolecules (pegylation) may alter their pharmacokinetics
Susceptibility of a Peptide Derived from Bradykinin to Hydrolysis by Brain Endo-oligopeptidases and Pancreatic Proteinases*
Antonio C. M. Camargo
The Journal of Biological Chemistry, 254(12), 5304-5307 (1979)