Merck
P6856
Sigma-Aldrich
Scienceware® Easyplate petri dish transport carrier
Holds 9 in. plates, natural
別名:
plate rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate (autoclavable)
特徴
Holds 9 in. plates
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18982-0009
H
24 cm (9.5 in.)
natural
適合性
for use with Petri Dishes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Easyplateを使用すると、作業空間が増え、ペトリ皿を効率的に運べます。Easyplateを使用するとペトリ皿の「バランスを保つ動作」をとる必要がなくなるため、ペトリ皿を整理して迅速に運ぶことができます。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)