Merck
BAF189790003
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 10 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
別名:
plate rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.12
物質
epoxy-coated (steel)
特徴
Holds 10 x 60 mm dishes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18979-0003
サイズ
76x76x127 mm
適合性
for use with Contact Plate and Petri Dishes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Epoxy coated, steel wire rack is chemical and corrosion resistant and autoclavable at 121°C (250°F).
  • Prevents accidents during transport
  • Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop
法的情報
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1