Merck
BAF189780001
Poxygrid® Petri Dish Dispensing Rack
dish diam. 100 mm, epoxy-coated (steel), Holds 14 x plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.12
物質
epoxy-coated (steel)
特徴
Holds 14 x plates
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18978-0001
ディッシュ直径
100 mm
ラックL × W × H
14.5 × 11.0 × 28.0 cm
適合性
for use with Petri Dishes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poxygrid 100mm Petri Dish Dispensing Rack holds plastic Petri dishes (100mm x 20mm).
Petri dishes are easily dispensed one at a time from the bottom of the stack; dishes are loaded at top of rack
Rack tilts toward the rear for convenient presentation of dishes
  • Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Not suitable for glass dishes
法的情報
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2