Merck
P6486
Millipore
EZview Red プロテインAアフィニティーゲル
別名:
EZview Affinity Gel, Protein A Affinity Gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
形状
liquid
品質水準
アナライトの化学物質クラス
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
テクニック
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
キャパシティ
~4 mg binding capacity (rabbit IgG)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
EZview Red Protein A Affinity Gel is a highly visible, red colored Protein A affinity gel. The affinity resin contains Staphylococcus aureus Protein A covalently attached to crosslinked 4% agarose beads. The affinity gel is used to bind the FC portion of the IgG of an antibody to samples, such as cell lysates and tissue. The immune complexes, bound to the EZview Red Protein A Affinity Gel, are recovered by centrifugation. Red dye enhances visibility for more efficient results.
アプリケーション
EZview Red Protein A Affinity Gel has been used for purification of proteins in the preparation of immunoprecipitation and chromatin immunoprecipitation (ChIP) assays.
免疫沈降などの小規模のアフィニティ-捕捉を行う際、アフィニティ-担体をマイクロ遠心チュ-ブ内で視覚的に確認することは困難です。誤ってレジンを吸引してしまうと、結果の定量性が変動します。EZviewRed Affinity Gelは赤色に着色されており、ペレット損失のリスクを大幅に低減します。EZviewのレジンは、従来の非着色アフィニティ-ゲルと同様に機能するだけでなく、上清からペレットを容易に見分けることができます。タンパク質の損失が低減するため、デ-タの精度向上につながります。
特徴および利点
  • 視認性の向上―誤ってゲルを吸引するリスクを低減します。
  • 偶発的な損失が低減するため、標的タンパク質の回収率が改善されます。
  • 高い再現性―より一貫性の高い結果が得られます。
物理的形状
グリセロ-ル50%, 15ppm Kathonを含むPBSで調製した1:1 (v/v)懸濁液
50% slurry in PBS with 50%Glycerol and 0.0015%
保管および安定性
EZview Red Protein A Affinity Gel should be stored in 50% glycerol at -20 °C. This product is stable for at least one year when stored as indicated. Do not freeze in the absence of glycerol.
法的情報
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P6486-VAR:
P6486-BULK:
P6486-1ML:
P6486-5X1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
James Matsunaga et al.
Microbiology (Reading, England), 152(Pt 12), 3777-3786 (2006-12-13)
Leptospirosis is a widespread zoonosis caused by invasive spirochaetes belonging to the genus Leptospira. Pathogenic leptospires disseminate via the bloodstream to colonize the renal tubules of reservoir hosts. Little is known about leptospiral outer-membrane proteins expressed during the dissemination stage
Julien Goure et al.
Infection and immunity, 72(8), 4741-4750 (2004-07-24)
Pseudomonas aeruginosa efficiently intoxicates eukaryotic cells through the activity of the type III secretion-translocation system (TTSS). Gene deletions within the translocation operon pcrGVH-popBD abolish pore-forming activity of P. aeruginosa strains with macrophages and TTSS-dependent hemolysis. Here we investigated the requirements
NF-?B directly regulates ?-arrestin-1 expression and forms a negative feedback circuit in TNF-a?induced cell death
Li J, et al.
Faseb Journal (2018)
A laboratory practical illustrating the use of the ChIP-qPCR method in a robust model: Estrogen receptor alpha immunoprecipitation using Mcf-7 culture cells
Lacazette E
BioChemistry: An Indian Journal (2017)
Katriina Kahlos et al.
Molecular and cellular biochemistry, 254(1-2), 47-54 (2003-12-17)
We previously reported that exposure to exogenous nitric oxide (NO) causes diminished expression of thioredoxin/thioredoxin reductase, a critical component of the redox system that regulates the functions of redox-sensitive enzymes, receptors, and transcription factors. Here we examined the role of